4-Nitro-o-xileno 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
3,4-Dimethyl-1-nitrobenzene, 3,4-Dimethylnitrobenzene, 1,2-Dimethyl-4-nitrobenzene, 4-Nitro-o-xylene
D1085-25G
D1085-500G
TCIAD1085-25GEA
16
EUR
TCIAD1085-25G
TCIAD1085-500G
4-Nitro-o-xileno 98,0 GC_ASSAY_METHOD
4-Nitro-o-xileno
Formula:
C₈H₉NO₂ MW: 151.16 g/mol Pto. Ebullición: 254 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007268 Núm. CAS: 99-51-4 EINECS: 202-761-6 UN: 3447 ADR: 6.1 II |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Solubility in Methanol | very faint turbidity |