Piridina-2-carbaldehido ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Pyridinecarboxaldehyde, 2-Pyridinecarbaldehyde, Pyridine-2-carboxaldehyde
P0425-25G
P0425-500G
P0425-100G
TCIAP0425-25GEA
51
EUR
TCIAP0425-25G
TCIAP0425-500G
TCIAP0425-100G
Piridina-2-carbaldehido ≥98.0% (por GC)
Piridina-2-carbaldehido
Formula:
C₆H₅NO MW: 107,11 g/mol Pto. Ebullición: 181°C Pto. de inflamación: 77°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00006290 Núm. CAS: 1121-60-4 EINECS: 214-333-6 UN: 2810 ADR: 6.1,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)