Cloruro de 3-cloropropildimetilamonio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D0663-25G D0663-250G
TCIAD0663-25GEA 16 EUR
TCIAD0663-25G TCIAD0663-250G
Cloruro de 3-cloropropildimetilamonio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Cloruro de 3-cloropropildimetilamonio
Formula: C₅H₁₃Cl₂N
Número MDL: MFCD00012521
Núm. CAS: 5407-04-5
EINECS: 226-467-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d5b1353d9172a49a6f293cf269eff80745d475f6&vid=d5b1353d9172a49a6f293cf269eff80745d475f6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %