Benzoato de vinilo ≥99.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Estabilización:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
B1032-25ML
B1032-500ML
TCIAB1032-25MLEA
21
EUR
TCIAB1032-25ML
TCIAB1032-500ML
Benzoato de vinilo ≥99.0% (por GC) estabilizado
Benzoato de vinilo
Formula:
C₉H₈O₂ MW: 148,16 g/mol Pto. Ebullición: 203°C Pto. de inflamación: 82°C |
Número MDL:
MFCD00048141 Núm. CAS: 769-78-8 EINECS: 212-214-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Solubility in Methanol | almost transparency |