Ciclohexanometilamina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: (Cyclohexylmethyl)amine, (Aminomethyl)cyclohexane, Cyclohexylmethanamine
A1114-100ML A1114-25ML
TCIAA1114-100MLEA 205 EUR
TCIAA1114-100ML TCIAA1114-25ML
Ciclohexanometilamina ≥98.0% (por GC)
Cyclohexanemethylamine
Formula: C₇H₁₅N
MW: 113,2 g/mol
Pto. Ebullición: 163°C
Pto. de fusión: –8 °C
Densidad: 0,871 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 48°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001520
Núm. CAS: 3218-02-8
EINECS: 221-741-8
UN: 2734
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea3090d209fe2ba6624e1fd67629a02203df2f0&vid=bea3090d209fe2ba6624e1fd67629a02203df2f0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %