Sodio fluoruro ≥99.99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
46912.09 46912.18
46912.09EA 82.8 EUR
46912.09 46912.18
Sodio fluoruro ≥99.99% (metals basis)
Sodio fluoruro
Formula: NaF
MW: 41.99 g/mol
Pto. Ebullición: 1704 °C
Pto. de fusión: 993
Densidad: 2.78
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003524
Núm. CAS: 7681-49-4
EINECS: 231-667-8
UN: 1690
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 14,8618
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2807d129a60e4d136eb782386d584317338c4499&vid=02396e9a739aa8e35f0b20961710e28c6ec76be0&prid=web&clid=SAPDAM