Dicianoamida de sodio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
S0838-25G S0838-100G
TCIAS0838-25GEA 38 EUR
TCIAS0838-25G TCIAS0838-100G
Dicianoamida de sodio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Dicianoamida de sodio
Formula: C₂N₃Na
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003535
Núm. CAS: 1934-75-4
EINECS: 217-703-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2991366ac3d840852a18864e44d6fd46e2279272&vid=2991366ac3d840852a18864e44d6fd46e2279272&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %