D(-)-α-Fenilglicina ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: D-(-)-2-Phenylglycine, H-D-Phg-OH, (R)-(-)-α-Aminophenylacetic acid
P0820-25G P0820-500G P0820-100G
TCIAP0820-25GEA 20 EUR
TCIAP0820-25G TCIAP0820-500G TCIAP0820-100G
D(-)-α-Fenilglicina ≥99.0% (by titrimetric analysis)
D(-)-α-Fenilglicina
Formula: C₈H₉NO₂
MW: 151.16 g/mol
Número MDL: MFCD00008061
Núm. CAS: 875-74-1
EINECS: 212-876-3
Índice Merck: 14,07291
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d03bc46f0be771a51452e99777468b4107817030&vid=d03bc46f0be771a51452e99777468b4107817030&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D -155 to -159 deg (C=1, 1mol/L HCl)