4-Metoxi-3-nitrobenzaldehído ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
N0830-25G N0830-5G
TCIAN0830-25GEA 589 EUR
TCIAN0830-25G TCIAN0830-5G
4-Metoxi-3-nitrobenzaldehído ≥98.0% (por GC)
4-Metoxi-3-nitrobenzaldehído
Formula: C₈H₇NO₄
MW: 181.15 g/mol
Número MDL: MFCD00126498
Núm. CAS: 31680-08-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3982f20576fe00e5cbece8d7222bfcf6c4f17af4&vid=3982f20576fe00e5cbece8d7222bfcf6c4f17af4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C