Cloruro de 1-(2-cloroetil)piperidinio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
C1073-25G C1073-500G
TCIAC1073-25GEA 34 EUR
TCIAC1073-25G TCIAC1073-500G
Cloruro de 1-(2-cloroetil)piperidinio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Cloruro de 1-(2-cloroetil)piperidinio
Formula: C₇H₁₅Cl₂N
Número MDL: MFCD00012837
Núm. CAS: 2008-75-5
EINECS: 217-920-5
UN: 2928
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a814fc0e6fa006013bbc491d9c2ade1d9433a516&vid=a814fc0e6fa006013bbc491d9c2ade1d9433a516&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency