(±)-Alil 2,3-epoxipropil éter ≥99.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Peligro

A0221-25ML A0221-500ML
TCIAA0221-25MLEA 18 EUR
TCIAA0221-25ML TCIAA0221-500ML
(±)-Alil 2,3-epoxipropil éter ≥99.0% (por GC)
(±)-Alil 2,3-epoxipropil éter
Formula: C₆H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 154°C
Pto. de inflamación: 49°C
Número MDL: MFCD00005143
Núm. CAS: 106-92-3
EINECS: 203-442-4
UN: 2219
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3df898c00336af12568e8b7c6d08077b578c1f19&vid=3df898c00336af12568e8b7c6d08077b578c1f19&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR