Dimetacrilato de 1-metiltrimetileno ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,3-Butylene glycol dimethacrylate
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
B1065-25ML B1065-500ML
TCIAB1065-25MLEA 16 EUR
TCIAB1065-25ML TCIAB1065-500ML
Dimetacrilato de 1-metiltrimetileno ≥98.0% (por GC) estabilizado
Dimetacrilato de 1-metiltrimetileno
Formula: C₁₂H₁₈O₄
Pto. de inflamación: 130°C
Número MDL: MFCD00014930
Núm. CAS: 1189-08-8
EINECS: 214-711-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb9b87a3305fae8b47dbff9cfcdff7a1690e043e&vid=eb9b87a3305fae8b47dbff9cfcdff7a1690e043e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %