1,1-Dimetoxietil(dimetil)amina ≥90.0% (by titrimetric analysis) estabilizado
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: (1,1-Dimethoxyethyl)dimethylamine, 1,1-Dimethoxy-N,N-dimethylethanamine
Estabilización: estabilizado con metanol 5-10%
D1652-25ML D1652-100ML
TCIAD1652-25MLEA 108 EUR
TCIAD1652-25ML TCIAD1652-100ML
1,1-Dimetoxietil(dimetil)amina ≥90.0% (by titrimetric analysis) estabilizado
1,1-Dimetoxietil(dimetil)amina
Formula: C₆H₁₅NO₂
Pto. de inflamación: 8°C
Número MDL: MFCD00008476
Núm. CAS: 18871-66-4
EINECS: 242-641-0
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f52a12aec2c3e198465408452e0fe5e9cf9c6990&vid=f52a12aec2c3e198465408452e0fe5e9cf9c6990&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (Nonaqueous Titration) min. 90.0 %