1-Amino-2,2-dietoxietano ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2,2-Diethoxyethanamine, 2-Aminoacetaldehyde diethylacetal
A0247-25ML A0247-250ML
TCIAA0247-25MLEA 47 EUR
TCIAA0247-25ML TCIAA0247-250ML
1-Amino-2,2-dietoxietano ≥97.0% (by GC, titration analysis)
1-Amino-2,2-dietoxietano
Formula: C₆H₁₅NO₂
MW: 133.19 g/mol
Pto. Ebullición: 163°C
Pto. de inflamación: 45°C
Número MDL: MFCD00008136
Núm. CAS: 645-36-3
EINECS: 211-439-4
UN: 2924
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=17c318b565848dcf91a2bb48e84c73872365765d&vid=17c318b565848dcf91a2bb48e84c73872365765d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %