2,2'-Oxidietanotiol ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
O0106-25ML
O0106-500ML
TCIAO0106-25MLEA
64
EUR
TCIAO0106-25ML
TCIAO0106-500ML
2,2'-Oxidietanotiol ≥95.0% (by GC, titration analysis)
2,2'-Oxidietanotiol
Formula:
C₄H₁₀OS₂ Pto. Ebullición: 217°C Pto. de inflamación: 90°C |
Número MDL:
MFCD00004889 Núm. CAS: 2150-02-9 EINECS: 218-421-5 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Purity (Iodometric Titration) | min. 95.0 % |