Benceno-1,3-disulfonato de disodio >55.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1,3-Benzenedisulphonic acid disodium salt, Benzene-1,3-disulphonic acid disodium salt
B0023-25G B0023-500G
TCIAB0023-25GEA 16 EUR
TCIAB0023-25G TCIAB0023-500G
Benceno-1,3-disulfonato de disodio >55.0% (by HPLC)
Benceno-1,3-disulfonato de disodio
Formula: C₆H₄Na₂O₆S₂
MW: 282.21 g/mol
Número MDL: MFCD00007492
Núm. CAS: 831-59-4
EINECS: 212-606-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d1504f87bf2966ae6b3d960e96107ca4440bee38&vid=d1504f87bf2966ae6b3d960e96107ca4440bee38&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 55.0 area%