Ciclohex-1,4-ilendimetanol cis- and trans-mixture ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
1,4-Cyclohexanedimethanol
C0479-25G
C0479-500G
TCIAC0479-25GEA
16
EUR
TCIAC0479-25G
TCIAC0479-500G
Ciclohex-1,4-ilendimetanol cis- and trans-mixture ≥99.0% (por GC)
Ciclohex-1,4-ilendimetanol
Formula:
C₈H₁₆O₂ MW: 144.21 g/mol Pto. Ebullición: 162°C Pto. de inflamación: 166°C |
Número MDL:
MFCD00001512 Núm. CAS: 105-08-8 EINECS: 203-268-9 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % (total of isomers) |
Solubility in Methanol | almost transparency |