N-(Ciclopent-1-en-1-il)pirrolidina ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Pyrrolidino-1-cyclopentene
P1001-25G P1001-5G
TCIAP1001-25GEA 250 EUR
TCIAP1001-25G TCIAP1001-5G
N-(Ciclopent-1-en-1-il)pirrolidina ≥97.0% (por GC)
N-(Ciclopent-1-en-1-il)pirrolidina
Formula: C₉H₁₅N
Pto. Ebullición: 93°C
Pto. de inflamación: 47°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00003162
Núm. CAS: 7148-07-4
EINECS: 230-463-6
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2bba6d4494be06e41cf18490f0955c01693b4e1f&vid=2bba6d4494be06e41cf18490f0955c01693b4e1f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %