Aluminio cloruro ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
Aluminum chloride
A1831-100G
A1831-500G
TCIAA1831-100GEA
16
EUR
TCIAA1831-100G
TCIAA1831-500G
Aluminio cloruro ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Aluminio cloruro
Formula:
AlCl₃ Pto. Ebullición: 180 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 180…181 °C Densidad: liquid 1,31 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003422 Núm. CAS: 7446-70-0 EINECS: 231-208-1 UN: 1726 ADR: 8,II Índice Merck: 14,00337 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (Chelometric Titration) | min. 98.0 % |