Tribromuro de fosforilo 95%

Proveedor: Thermo Scientific
Peligro

Sinónimos: Phosphorus(V) oxybromide, Phosphorus (V) oxide bromide, Phosphoryl bromide, Phosphorus oxybromide

388450250 388450100 388451000
ACRO388450250EA 202 EUR
ACRO388450250 ACRO388450100 ACRO388451000
Tribromuro de fosforilo 95%
Tribromuro de fosforilo
Formula: Br₃OP
MW: 286,69 g/mol
Pto. Ebullición: 192 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 56 °C
Densidad: 2,88 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00036298
Núm. CAS: 7789-59-5
EINECS: 232-177-7
UN: 1939
ADR: 8,II
Índice Merck: 12,07505

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to grey-brown Crystals or fused mass
Titration Argentometric ≥94 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR