(±)-1,7,7-Trimetilbiciclo[2.2.1]heptano-2,3-diona 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
154570050 154570100 154570500
ACRO154570050EA 70.6 EUR
ACRO154570050 ACRO154570100 ACRO154570500
(±)-1,7,7-Trimetilbiciclo[2.2.1]heptano-2,3-diona 99%
(±)-1,7,7-Trimetilbiciclo[2.2.1]heptano-2,3-diona
Formula: C₁₀H₁₄O₂
Pto. de fusión: 198…202 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00064160
Núm. CAS: 10373-78-1
EINECS: 233-814-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 199 to 204 °C
GC ≥98.5 %