9-Metilacridina 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H33718.MD H33718.03
H33718.MDEA 64 EUR
H33718.MD H33718.03
9-Metilacridina 96%
9-Metilacridina
Formula: C₁₄H₁₁N
Pto. de fusión: 117…119 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00143523
Núm. CAS: 611-64-3
EINECS: 210-272-4