Dibenzo-18-corona-6 (Dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxaciclooctadecano, estaño (II) ionoforo I) ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Dibenzo-18-crown-6
D1533-25G D1533-5G
TCIAD1533-25GEA 65 EUR
TCIAD1533-25G TCIAD1533-5G
Dibenzo-18-corona-6 (Dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxaciclooctadecano, estaño (II) ionoforo I) ≥99.0% (por GC)
Dibenzo-18-corona-6 (Dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxaciclooctadecano, estaño (II) ionoforo I)
Formula: C₂₀H₂₄O₆
MW: 360.41 g/mol
Pto. Ebullición: 382°C
Número MDL: MFCD00005098
Núm. CAS: 14187-32-7
EINECS: 238-041-3
Índice Merck: 14,02602
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92b27f65e6ec14249bf5e3ccfebf1a20200d71a7&vid=92b27f65e6ec14249bf5e3ccfebf1a20200d71a7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystaline
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 162.0 to 165.0 deg-C