Sulfato de 1,1-dimetilguanidinio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
N,N-Dimethylguanidine sulphate, 1,1-Dimethylguanidine sulphate(2:1)
D1799-25G
D1799-5G
TCIAD1799-25GEA
75
EUR
TCIAD1799-25G
TCIAD1799-5G
Sulfato de 1,1-dimetilguanidinio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Sulfato de 1,1-dimetilguanidinio
Formula:
C₆H₂₀N₆O₄S MW: 272.33 g/mol |
Número MDL:
MFCD00013131 Núm. CAS: 598-65-2 EINECS: 209-946-0 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |