1-Etilpiperazina-2,3-diona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
E0459-25G E0459-250G
TCIAE0459-25GEA 109 EUR
TCIAE0459-25G TCIAE0459-250G
1-Etilpiperazina-2,3-diona ≥98.0% (por GC)
1-Etilpiperazina-2,3-diona
Formula: C₆H₁₀N₂O₂
Número MDL: MFCD00051825
Núm. CAS: 59702-31-7
EINECS: 261-866-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a89232d40060c95e0fd8117f64d6ad2003ff5098&vid=a89232d40060c95e0fd8117f64d6ad2003ff5098&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency