4-Acetamido-2,2,6,6-tetrametilpiperidinooxi (4-acetamido-TEMPO) ≥98.0% (por GC) catalyst for oxidation free radical
Proveedor: TCI
Atención
A1348-25G A1348-5G
TCIAA1348-25GEA 180 EUR
TCIAA1348-25G TCIAA1348-5G
4-Acetamido-2,2,6,6-tetrametilpiperidinooxi (4-acetamido-TEMPO) ≥98.0% (por GC) catalyst for oxidation free radical
4-Acetamido-2,2,6,6-tetrametilpiperidinooxi (4-acetamido-TEMPO)
Formula: C₁₁H₂₁N₂O₂
Número MDL: MFCD00043593
Núm. CAS: 14691-89-5
EINECS: 423-840-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=15dbb5cbf66e41a91a8aa8ad29caeebdf827d9ce&vid=12c964cb56437ac9d80569752c7443d3ac80e387&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 96.0 %
Melting point 143.0 to 147.0 deg-C