4-Amino-2,2,6,6-tetrametilpiperidinooxi (4-amino-TEMPO) ≥97.0% (por GC) free radical
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-Oxyl, 4-Amino-1-oxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
A1343-1G
A1343-5G
TCIAA1343-1GEA
55
EUR
TCIAA1343-1G
TCIAA1343-5G
4-Amino-2,2,6,6-tetrametilpiperidinooxi (4-amino-TEMPO) ≥97.0% (por GC) free radical
4-Amino-2,2,6,6-tetrametilpiperidinooxi (4-amino-TEMPO)
Formula:
C₉H₁₉N₂O MW: 171.26 g/mol Pto. Ebullición: 98°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00006479 Núm. CAS: 14691-88-4 EINECS: 238-738-2 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Orange to Brown powder to lump |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Freezing point | 36.0 to 42.0 deg-C |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...