4-Metoxi-2,2,6,6-tetrametilpiperidinooxi (4-metoxi-TEMPO) ≥98.0% (by GC, titration analysis) catalyst for oxidation free radical
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Methoxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-Oxyl, 4-Methoxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy
M1197-1G M1197-5G
TCIAM1197-1GEA 34 EUR
TCIAM1197-1G TCIAM1197-5G
4-Metoxi-2,2,6,6-tetrametilpiperidinooxi (4-metoxi-TEMPO) ≥98.0% (by GC, titration analysis) catalyst for oxidation free radical
4-Metoxi-2,2,6,6-tetrametilpiperidinooxi (4-metoxi-TEMPO)
Formula: C₁₀H₂₀NO₂
MW: 186,27 g/mol
Número MDL: MFCD00270334
Núm. CAS: 95407-69-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9e874dbce343de19d8443edc4ce4fcd30c854c40&vid=015b9fd6bd585252e8a2052ea1ccf5e067202366&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 40.0 to 45.0 deg-C