4-Hidroxi-2,2,6,6-tetrametilpiperidinooxi (4-hidroxi-TEMPO, TEMPOL) ≥98.0% (por GC) free radical
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2,2,6,6-Tetramethyl-4-hydroxy-1-piperidinyloxy radical, 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-Oxyl, Tempol
H0865-25G
H0865-5G
TCIAH0865-25GEA
205
EUR
TCIAH0865-25G
TCIAH0865-5G
4-Hidroxi-2,2,6,6-tetrametilpiperidinooxi (4-hidroxi-TEMPO, TEMPOL) ≥98.0% (por GC) free radical
4-Hidroxi-2,2,6,6-tetrametilpiperidinooxi (4-hidroxi-TEMPO, TEMPOL)
Formula:
C₉H₁₈NO₂ MW: 172.25 g/mol |
Número MDL:
MFCD00006478 Núm. CAS: 2226-96-2 EINECS: 218-760-9 Índice Merck: 14,09141 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Iodometric Titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 69.0 to 75.0 deg-C |
Solubility in Methanol | very faint turbidity |