Cloroformiato de colest-5-eno-3β-ilo ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
C0694-25G
C0694-100G
TCIAC0694-25GEA
75
EUR
TCIAC0694-25G
TCIAC0694-100G
Cloroformiato de colest-5-eno-3β-ilo ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Cloroformiato de colest-5-eno-3β-ilo
Formula:
C₂₈H₄₅ClO₂ MW: 449.12 g/mol |
Número MDL:
MFCD00003633 Núm. CAS: 7144-08-3 EINECS: 230-447-9 UN: 3261 ADR: 8 III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 116.0 to 120.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -21.0 to -25.0 deg (C=2, THF) |
Solubility in THF | almost transparency |