Cloruro de 2-tienilcarbonilo ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Thiophenecarbonyl chloride, Thiophene-2-carboxylic acid chloride
T0177-25G T0177-500G T0177-100G
TCIAT0177-25GEA 34 EUR
TCIAT0177-25G TCIAT0177-500G TCIAT0177-100G
Cloruro de 2-tienilcarbonilo ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Cloruro de 2-tienilcarbonilo
Formula: C₅H₃ClOS
MW: 146,6 g/mol
Pto. Ebullición: 190°C
Pto. de inflamación: 90°C
Número MDL: MFCD00005428
Núm. CAS: 5271-67-0
EINECS: 226-092-4
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5aac595de6b2d136dc1f23129b894f48157db4ae&vid=5aac595de6b2d136dc1f23129b894f48157db4ae&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 99.0 %