Ácido (R)-(-)-2-Oxotiazolidin-4-carboxílico ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
T1223-1G T1223-5G
TCIAT1223-1GEA 27 EUR
TCIAT1223-1G TCIAT1223-5G
Ácido (R)-(-)-2-Oxotiazolidin-4-carboxílico ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido (R)-(-)-2-Oxotiazolidin-4-carboxílico
Formula: C₄H₅NO₃S
Número MDL: MFCD00066092
Núm. CAS: 19771-63-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=601f660f9a05c22701d532f82cdfca331a7d36a2&vid=601f660f9a05c22701d532f82cdfca331a7d36a2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -61.0 to -66.0 deg (C=1, H2O)