6,7-Dimetoxiquinazolina-4(3H)-ona ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
6,7-Dimethoxy-4(3H)-quinazolinone, 6,7-Dimethoxy-1H-quinazolin-4-one
D3816-1G
D3816-5G
TCIAD3816-1GEA
52
EUR
TCIAD3816-1G
TCIAD3816-5G
6,7-Dimetoxiquinazolina-4(3H)-ona ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
6,7-Dimetoxiquinazolina-4(3H)-ona
Formula:
C₁₀H₁₀N₂O₃ MW: 206,2 g/mol Pto. de fusión: 298°C |
Número MDL:
MFCD01570147 Núm. CAS: 13794-72-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |