Talio solución patrón, 10000 mg/l Tl en ácido nítrico 5% patrón mono elementos para ICP
Proveedor: CPACHEM
C162.5NP.L1 C162.5NP.L25 C162.5NP.L5
ACSDC162.5NP.L1EA 334 EUR
ACSDC162.5NP.L1 ACSDC162.5NP.L25 ACSDC162.5NP.L5
Talio solución patrón, 10000 mg/l Tl en ácido nítrico 5% patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de talio