(Trifluorometil)trimetilsilano 0.5 M in THF
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: trimethyl(trifluoromethyl)silane
H31520.AA H31520.AC H31520.AE
H31520.AAEA 27.2 EUR
H31520.AA H31520.AC H31520.AE
(Trifluorometil)trimetilsilano 0.5 M in THF
(Trifluorometil)trimetilsilano
CAS No.: 81290-20-2 Molecular Formula: C4H9F3Si Formula Weight: 142.20 Flash Point: 17°(63°F) Boiling Point: 40° UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00145454
Formula: C₄H₉F₃Si
MW: 142,2 g/mol
Pto. Ebullición: 40 °C
Densidad: 0,895
Pto. de inflamación: 17 °C (63 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00145454
Núm. CAS: 81290-20-2
UN: 1993
ADR: 3,II