3-Oxetano 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Oxetan-3-one
H57870.03
H57870.06
H57870.03EA
237
EUR
H57870.03
H57870.06
3-Oxetano 95%
3-Oxetano
Formula:
C₃H₄O₂ Pto. Ebullición: 140 °C Densidad: 1,124 Pto. de inflamación: 26 °C (79 °F) Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD09263255 Núm. CAS: 6704-31-0 UN: 1993 ADR: 3,III |