4-(α,α-Dimetilbencil)fenol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-(2-Phenylpropan-2-yl)phenol
C0684-25G C0684-500G
TCIAC0684-25GEA 16 EUR
TCIAC0684-25G TCIAC0684-500G
4-(α,α-Dimetilbencil)fenol ≥98.0% (por GC)
4-(α,α-Dimetilbencil)fenol
Formula: C₁₅H₁₆O
MW: 212.29 g/mol
Número MDL: MFCD00002365
Núm. CAS: 599-64-4
EINECS: 209-968-0
UN: 3077
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc97c7fcb6d75b084d0de99700237fe70536e6eb&vid=fc97c7fcb6d75b084d0de99700237fe70536e6eb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency