Ácido 2-cloro-4-metoxifenilborónico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-4-methoxybenzeneboronic acid
C2386-1G C2386-5G
TCIAC2386-1GEA 24 EUR
TCIAC2386-1G TCIAC2386-5G
Ácido 2-cloro-4-metoxifenilborónico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido 2-cloro-4-metoxifenilborónico
Formula: C₇H₈BClO₃
Número MDL: MFCD03411935
Núm. CAS: 219735-99-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4c1308810576c4bfa1abeafd515fd7f4fd5bd50&vid=c4c1308810576c4bfa1abeafd515fd7f4fd5bd50&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %