2-Amino-4-fenil-3-tenoato de etilo
Proveedor: Cayman Chemical
Sinónimos: Ethyl 2-Amino-4-phenylthiophene-3-carboxylate
13387-100 13387-250 13387-500 13387-1
CAYM13387-100EA 24.2 EUR
CAYM13387-100 CAYM13387-250 CAYM13387-500 CAYM13387-1
2-Amino-4-fenil-3-tenoato de etilo
2-Amino-4-fenil-3-tenoato de etilo
Formula: C₁₃H₁₃NO₂S
Número MDL: MFCD00126391
Núm. CAS: 4815-36-5