Éter monometílico del dipropilenglicol (mezcla de isómeros) ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Dipropylene glycol monomethyl ether, 1-((1-Methoxypropan-2-yl)oxy)propan-2-ol
D1053-25G
D1053-500G
TCIAD1053-25GEA
16
EUR
TCIAD1053-25G
TCIAD1053-500G
Éter monometílico del dipropilenglicol (mezcla de isómeros) ≥98.0% (por GC)
Éter monometílico del dipropilenglicol (mezcla de isómeros)
Formula:
C₇H₁₆O₃ MW: 148.2001 g/mol Pto. Ebullición: 188°C Pto. de fusión: –80°C Pto. de inflamación: 77°C |
Número MDL:
MFCD00059604 Núm. CAS: 34590-94-8 EINECS: 252-104-2 Índice Merck: 14,03344 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % (total of isomer) |