Ferbam ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
D1267-25G D1267-500G
TCIAD1267-25GEA 16 EUR
TCIAD1267-25G TCIAD1267-500G
Ferbam ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Ferbam
Formula: C₉H₁₈FeN₃S₆
Número MDL: MFCD00067269
Núm. CAS: 14484-64-1
EINECS: 238-484-2
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 14,04013
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4665205e495d535816276c2f0848c899abcdf7c7&vid=4665205e495d535816276c2f0848c899abcdf7c7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Black powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %