3,6-Dioxaoctametilendiamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
B1431-25G B1431-500G B1431-100G
TCIAB1431-25GEA 22 EUR
TCIAB1431-25G TCIAB1431-500G TCIAB1431-100G
3,6-Dioxaoctametilendiamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3,6-Dioxaoctametilendiamina
Formula: C₆H₁₆N₂O₂
Pto. Ebullición: 123°C
Pto. de inflamación: 121°C
Número MDL: MFCD00040474
Núm. CAS: 929-59-9
EINECS: 213-203-6
UN: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f1bd20f5a67f7c4dcf747154ea6c57083eb7dc62&vid=f1bd20f5a67f7c4dcf747154ea6c57083eb7dc62&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %