Metacrilato de 2-dimetilaminoetilo ≥98.5% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: DMA
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
M0082-25ML M0082-500ML M0082-100ML
TCIAM0082-25MLEA 18 EUR
TCIAM0082-25ML TCIAM0082-500ML TCIAM0082-100ML
Metacrilato de 2-dimetilaminoetilo ≥98.5% (por GC) estabilizado
Metacrilato de 2-dimetilaminoetilo
Formula: C₈H₁₅NO₂
MW: 157.21 g/mol
Pto. Ebullición: 70°C
Pto. de fusión: –30°C
Pto. de inflamación: 68°C
Número MDL: MFCD00008589
Núm. CAS: 2867-47-2
EINECS: 220-688-8
UN: 2522
ADR: 6.1 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c3c3aaf3adb46af403c009a3a246a33f4c7e2b1&vid=6c3c3aaf3adb46af403c009a3a246a33f4c7e2b1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.5 %