Metacrilato de 3-trimetoxisililpropilo ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Estabilización: estabilizado con BHT/Ionol
M0725-25ML M0725-500ML M0725-100ML
TCIAM0725-25MLEA 16 EUR
TCIAM0725-25ML TCIAM0725-500ML TCIAM0725-100ML
Metacrilato de 3-trimetoxisililpropilo ≥98.0% (por GC) estabilizado
Metacrilato de 3-trimetoxisililpropilo
Formula: C₁₀H₂₀O₅Si
Pto. Ebullición: 110°C
Pto. de inflamación: 92°C
Número MDL: MFCD00008593
Núm. CAS: 2530-85-0
EINECS: 219-785-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0fa0a2ea1c3ebfb5052e07471def13563d0c246f&vid=0fa0a2ea1c3ebfb5052e07471def13563d0c246f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %