(2-Hidroxilpropil)-β-ciclodextrina
Proveedor: TCI
Sinónimos: Hydroxypropyl Betadex, Hydroxypropyl-β-cyclodextrin, (2-Hydroxypropyl)-β-cyclodextrin, HP-β-CD
H0979-25G H0979-100G
TCIAH0979-25GEA 58 EUR
TCIAH0979-25G TCIAH0979-100G
(2-Hidroxilpropil)-β-ciclodextrina
(2-Hidroxilpropil)-β-ciclodextrina
Formula: C₆₃H₁₁₂O₄₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00074978
Núm. CAS: 128446-35-5
EINECS: 420-920-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=42bcb7949075f595c5946d961028d276b97d5d4d&vid=42bcb7949075f595c5946d961028d276b97d5d4d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Specific rotation [a]20/D +120 to +135 deg (C=1, H2O)
Drying loss max. 10.0 %