1-Vinil-2-pirrolidona ≥99.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: N-Vinyl-2-pyrrolidone, 1-Vinyl-2-pyrrolidinone, N-Vinyl-2-pyrrolidinone
Estabilización: Stabilised with N,N'-di-sec-butyl-p-phenylenediamine
V0026-25ML V0026-500ML
TCIAV0026-25MLEA 19 EUR
TCIAV0026-25ML TCIAV0026-500ML
1-Vinil-2-pirrolidona ≥99.0% (por GC) estabilizado
1-Vinil-2-pirrolidona
Formula: C₆H₉NO
Pto. Ebullición: 148°C
Pto. de inflamación: 102°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00003197
Núm. CAS: 88-12-0
EINECS: 201-800-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=33698aaa9705f88f04b37a310a220a4d5cc75060&vid=33698aaa9705f88f04b37a310a220a4d5cc75060&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Whiteor Colorless to Light yellow to Red powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %