Diacetato de propano-1,2-diilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Propane-1,2-diyl diacetate, 1,2-Propylene glycol diacetate, 1,2-Propanediol diacetate
P0902-25ML P0902-500ML
TCIAP0902-25MLEA 16 EUR
TCIAP0902-25ML TCIAP0902-500ML
Diacetato de propano-1,2-diilo ≥98.0% (por GC)
Diacetato de propano-1,2-diilo
Formula: C₇H₁₂O₄
MW: 160.1678 g/mol
Pto. Ebullición: 186°C
Pto. de fusión: –31°C
Pto. de inflamación: 89°C
Número MDL: MFCD00026201
Núm. CAS: 623-84-7
EINECS: 210-817-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=125a653de4b6b152ec30fab5cb7b1514ed3fbf5a&vid=125a653de4b6b152ec30fab5cb7b1514ed3fbf5a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %