AEBSF clorhidrato (4-(2-Aminoetil)benceno sulfonilo fluoruro clorhidrato) ≥99.0% (by HPLC) for biochemical research
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-(2-Aminoethyl)benzenesulphonyl fluoride hydrochloride, AEBSF hydrochloride
A2215-1G
A2215-100MG
TCIAA2215-1GEA
257
EUR
TCIAA2215-1G
TCIAA2215-100MG
AEBSF clorhidrato (4-(2-Aminoetil)benceno sulfonilo fluoruro clorhidrato) ≥99.0% (by HPLC) for biochemical research
AEBSF hydrochloride (4-(2-aminoethyl)benzenesulphonylfluoride hydrochloride)
Formula:
C₈H₁₁ClFNO₂S MW: 239.69 g/mol Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00132962 Núm. CAS: 30827-99-7 UN: 3261 ADR: 8 II |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 99.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 97.0 % |
Enzyme inhibition test | to pass test |