Cetildimetiletilamonio bromuro ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D0721-25G D0721-500G
TCIAD0721-25GEA 16 EUR
TCIAD0721-25G TCIAD0721-500G
Cetildimetiletilamonio bromuro ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Bromuro de hexadeciletildimetilamonio
Formula: C₂₀H₄₄BrN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011774
Núm. CAS: 124-03-8
EINECS: 204-672-8
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,02029
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b4301330f948a42a0de576b934e1747da8952f65&vid=b4301330f948a42a0de576b934e1747da8952f65&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency