α-D-Galactopiranósido de 4-nitrofenilo ≥98.0% (by HPLC) substrate for alpha-D-Galactosidase
Proveedor: TCI
Sinónimos:
(2R,3R,4S,5R,6R)-2-(Hydroxymethyl)-6-(4-nitrophenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, 4-Nitrophenyl α-D-galactopyranoside
N0492-1G
N0492-200MG
TCIAN0492-1GEA
108
EUR
TCIAN0492-1G
TCIAN0492-200MG
α-D-Galactopiranósido de 4-nitrofenilo ≥98.0% (by HPLC) substrate for alpha-D-Galactosidase
α-D-Galactopiranósido de 4-nitrofenilo
Formula:
C₁₂H₁₅NO₈ MW: 301,26 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00065050 Núm. CAS: 7493-95-0 EINECS: 231-343-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Specific rotation [a]20/D | 230 to 246 deg (C=1, H2O) |
alpha-Galactosidase detection test | to pass test |